Merck
408581
Sigma-Aldrich
Z-Thr-OMe
98%
Synonim(y):
N-Carbobenzyloxy-L-threonine methyl ester, Z-L-Threonine methyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH(NHCO2CH2C6H5)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.28
Beilstein:
2220800
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]25/D −18°, c = 1 in methanol
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
92-94 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
COC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)[C@@H](C)O
InChI
1S/C13H17NO5/c1-9(15)11(12(16)18-2)14-13(17)19-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11,15H,8H2,1-2H3,(H,14,17)/t9-,11+/m1/s1
Klucz InChI
OPZWAOJFQFYYIX-KOLCDFICSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)