Merck
408573
Sigma-Aldrich
Diethyl (1-cyanoethyl)phosphonate
97%
Synonim(y):
(1-Cyanoethyl)phosphonic acid diethyl ester, NSC 135193
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(CN)P(O)(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
bp
140-141 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
phosphonate
ciąg SMILES
CCOP(=O)(OCC)C(C)C#N
InChI
1S/C7H14NO3P/c1-4-10-12(9,11-5-2)7(3)6-8/h7H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
UMLWEPGSWQNXQX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reacant for:
  • Preparation of sphingosine phosphate receptor (S1P) agonists with N-cinnamyl-ß-alanine moiety
  • Preparation of benzyl- and benzoyldimethylaminopyridinones as HIV-1 reverse transcriptase inhibitors
  • Stereoselective preparation of cyano(trifluoromethyl)pentenenitriles via alkylation, followed by elimination reaction
  • Synthesis of [(methylenepiperidinyl) or (methylenepyrrolidinyl)fluorophenyl]oxazolidinone antibacterial agents
  • Horner-Wadsworth-Emmons olefination
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)