Kluczowe dokumenty
401544
Potassium bisulfate
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Potassium hydrogen sulfate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
crystals and lumps
zanieczyszczenia
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
214 °C (lit.)
liczba kwasowa
35‑37%(as H2SO4)
gęstość
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/K.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?