Key Documents
223476
Potassium bisulfate
reagent grade
Synonim(y):
Potassium hydrogen sulfate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
Postać
powder or crystals
stężenie
35.0-37.0% H2SO4 (titration)
mp
214 °C (lit.)
liczba kwasowa
35‑37%(as H2SO4)
gęstość
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/K.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a catalyst for the preparation of butyl paraben from p-hydroxybenzoic acid and n-butyl alcohol.
- As a promoter for the synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one derivatives via Biginelli reaction in ethylene glycol.
- As an acid catalyst for the synthesis of ethyl tert-butyl ether (ETBE) from ethanol and tert-butyl alcohol via reactive distillation.
- As a dehydrating agent for the synthesis of pyruvic acid from tartaric acid.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1