Merck
401056
Sigma-Aldrich
Barium chromate
≥98%
Synonim(y):
Baryta żółty, Tlenek chromu baru (BaCrO4 )
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
BaCrO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.32
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
powder
mp
210 °C (dec.) (lit.)
gęstość
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ba++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ba.Cr.4O/q+2;;;;2*-1
Klucz InChI
QFFVPLLCYGOFPU-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sandra S Wise et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 42(4), 274-278 (2003-12-16)
Hexavalent chromium (Cr(VI)) compounds are widely accepted as human lung carcinogens. However, there have been few investigations of the genotoxicity of Cr(VI) in human lung cells. Moreover, our knowledge of the effects of Cr(VI) in human lung cells is further
Sandra S Wise et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 44(2), 156-162 (2004-07-28)
Particulate hexavalent chromium [Cr(VI)] compounds are well-established human lung carcinogens. However, their carcinogenic mechanisms are poorly understood as most investigators have used soluble Cr(VI) compounds. Recent work from our laboratory has found that barium chromate (BC) is also cytotoxic and