Merck
395005
Supelco
N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl acetal
for GC derivatization, LiChropur
Synonim(y):
1,1-Di-tert-butoxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Di-tert-butoxytrimethylamine
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NCH[OC(CH3)3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.32
Beilstein:
969629
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Próba
≥90.0%
Formularz
liquid
jakość
LiChropur
przydatność reakcji
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
metody
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.413 (lit.)
bp
56-57 °C/8 mmHg (lit.)
gęstość
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)C(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H25NO2/c1-10(2,3)13-9(12(7)8)14-11(4,5)6/h9H,1-8H3
Klucz InChI
DBNQIOANXZVWIP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl acetal is an derivatizing reagent.
Zastosowanie
It was used as derivatizing agent in a study to determine cocaine and benzoyl ecgonine in urine using GC with on-column alkylation.
Reagent used for the preparation of indolizines via intermolecular cyclization of picolinium salts.
Opakowanie
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Informacje prawne
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron Letters, 47, 8817-8817 (2006)
N C Jain et al.
Journal of forensic sciences, 22(1), 7-16 (1977-01-01)
A gas chromatographic procedure has been developed for the simultaneous determination of cocaine and benzoyl ecgonine in urine specimens. The two drugs are extracted by isopropanol/chloroform from urine samples saturated with a bisalt buffer. The organic extract is evaporated to