Merck
394629
Sigma-Aldrich
Reacta-Sil
Mixture of chlorotrimethylsilane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane, and pyridine (1:2:10)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
liquid
gęstość
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)Cl.c1ccncc1.C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H19NSi2.C5H5N.C3H9ClSi/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;1-2-4-6-5-3-1;1-5(2,3)4/h7H,1-6H3;1-5H;1-3H3
Klucz InChI
MNIBVWDUHGUQIQ-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Sediment is common and does not affect use
Informacje prawne
Reacta-Sil is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)