Kluczowe dokumenty
394467
Morpholine
purified by redistillation, ≥99.5%
Synonim(y):
Tetrahydro-1,4-oxazine
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3 (vs air)
ciśnienie pary
31 mmHg ( 38 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
590 °F
oczyszczone przez
redistillation
granice wybuchowości
10.8 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454 (lit.)
bp
129 °C (lit.)
129 °C
mp
−7-−5 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: miscible
gęstość
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
C1COCCN1
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
Klucz InChI
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
It may be used in the following studies:
- As a reactant in the synthesis of 1,3-dihydro-1-hydroxy-3-morpholin-4-yl-2,1-benzoxaborole by reacting with o-formylphenylboronic acid.
- As a corrosion inhibitor and to maintain basic pH in boiler feed water.
- As a reactant in the bis(β-ketoenolates)nickel(II) adducts of morpholine.
- As one of the reagent used in the colorimetric quantitative determination of C-2 unsubstituted phenothiazine derivatives.
- As a reactant in the quantitative determination of α,β-unsaturated compounds.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
87.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
31 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?