About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H17NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.32
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Polecane produkty
Formularz
powder or crystals
skład
Dye content, 99%
mp
181-184 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: 10 mg/mL
λmaks.
452 nm
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥45000 at 449-455 nm in ethanol
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC(=O)C1=Cc2cc3CCCN4CCCc(c2OC1=O)c34
InChI
1S/C17H17NO3/c1-10(19)14-9-12-8-11-4-2-6-18-7-3-5-13(15(11)18)16(12)21-17(14)20/h8-9H,2-7H2,1H3
Klucz InChI
JBPCDMSEJVCNGV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Suitable as a laser dye
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Sagar Satpathi et al.
Organic & biomolecular chemistry, 17(21), 5392-5399 (2019-05-21)
Here, we have explored the light-up property of coumarin 343 (C343) selectively towards various i-motif DNAs based on the recognition of hemi-protonated cytosine-cytosine base pairing, unlike other DNA structures. We have also demonstrated the versatile ability of this i-motif ligand