Merck
391751
Sigma-Aldrich
trans-4-Octene
technical grade, ≥90%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CH=CHCH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.21
Beilstein:
1719104
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
≥90%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.412 (lit.)
bp
122-123 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: insoluble
gęstość
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]\C(CCC)=C(\[H])CCC
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/b8-7+
Klucz InChI
IRUCBBFNLDIMIK-BQYQJAHWSA-N
Opis ogólny
Trans-4-okten jest acykliczną olefiną. Jego synteza została opisana. Opisano jego widmo Ramana. Zbadano stałą szybkości reakcji trans-4-oktenu w fazie gazowej z rodnikami hydroksylowymi i ozonem. Zbadano jego enancjomeryczne epoksydowanie. Zbadano jego izomeryzację do izomerycznych oktenów.
Zastosowanie
trans-4-okten może być stosowany do syntezy następujących substancji:
  • n-nonanal
  • alifatyczne nienasycone poliestry
  • 4-izopropiooktan
  • diastereoizomeryczny 4-(difluorojodometylo)-5-jodooktan
  • silirany
  • m-dioksany
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
69.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
21 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rate constants for the gas-phase reaction of ozone with 1, 2-disubstituted alkenes.
Grosjean E and Grosjean D.
International Journal of Chemical Kinetics, 28(6), 461-466 (1996)
Friedel-Crafts alkylation of alkenes: ethylaluminum sesquichloride induced alkylations with alkyl chloroformates.
Biermann U and Metzger JO.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 38(24), 3675-3677 (1999)
Efficient hydride-assisted isomerization of alkenes via rhodium catalysis.
Morrill TC and D'Souza CA.
Organometallics, 22(8), 1626-1629 (2003)
Addition of dimesitylsilylene to olefins. A reinvestigation.
Zhang S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 113(11), 4278-4281 (1991)
Synthesis and characterization of aliphatic unsaturated polyesters from trans-4-octene-1, 8-dioic and trans-3-hexene-1, 6-dioic acids.
Maglio G et al.
Eur. Polymer J., 15(7), 695-699 (1979)