Kluczowe dokumenty
388831
SP Brij® C2 MBAL-SO-(SG)
average Mn ~330
Synonim(y):
Brij® 52, Polyethylene glycol hexadecyl ether, Polyoxyethylene (2) cetyl ether
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
0.26 psi ( 20 °C)
Poziom jakości
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn ~330
współczynnik refrakcji
n20/D 1.466 (lit.)
gęstość
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
5
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C56H114O21/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-58-19-21-60-23-25-62-27-29-64-31-33-66-35-37-68-39-41-70-43-45-72-47-49-74-51-53-76-55-56-77-54-52-75-50-48-73-46-44-71-42-40-69-38-36-67-34-32-65-30-28-63-26-24-61-22-20-59-18-16-57/h57H,2-56H2,1H3
Klucz InChI
NLMKTBGFQGKQEV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
302.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
150 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?