Key Documents
38784
4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)(Fmoc-amino)methyl]phenoxyacetic acid
≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
Rink amide linker
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.0% (HPLC)
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
mp
~180 °C (dec.)
grupa funkcyjna
Fmoc
amine
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(O)COC1=CC=C(C=C1)C(NC(OCC2C(C=CC=C3)=C3C4=C2C=CC=C4)=O)C5=CC=C(OC)C=C5OC
InChI
1S/C32H29NO7/c1-37-22-15-16-27(29(17-22)38-2)31(20-11-13-21(14-12-20)39-19-30(34)35)33-32(36)40-18-28-25-9-5-3-7-23(25)24-8-4-6-10-26(24)28/h3-17,28,31H,18-19H2,1-2H3,(H,33,36)(H,34,35)
Klucz InChI
UPMGJEMWPQOACJ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?