Kluczowe dokumenty
387789
Fluoride on polymer support
macroporous, 20-50 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol/g loading
Synonim(y):
Amberlite™ IRA 900 F--form, Fluoride on Amberlyst® A-26
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4CH2N(CH3)3F
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Formularz
macroporous
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
zakres etykietowania
2.0-3.0 mmol/g loading
wielkość cząstki
20-50 mesh
Powiązane kategorie
Zastosowanie
For a convenient synthesis of alkyl fluorides from alkyl halides or sulfonates.
Informacje prawne
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Amberlyst is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Cainelli, G. et al.
Synthesis, 472-472 (1976)
Synthesis, 472-472 (1976)