Merck
380423
Sigma-Aldrich
Triethylsilanol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)3SiOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.28
Beilstein:
1732848
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.433 (lit.)
bp
158 °C (lit.)
86-87 °C/33 mmHg (lit.)
gęstość
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC[Si](O)(CC)CC
InChI
1S/C6H16OSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
WVMSIBFANXCZKT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
134.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Monika Stróżyńska et al.
Journal of chromatography. A, 1597, 1-8 (2019-03-18)
A new, simple derivatization method for the determination of perfluorocarboxylic acids (PFCAs, C3-C12) in water is presented. The method is based on an acid-catalyzed esterification of perfluorinated carboxylic acids with triethylsilanol. During the reaction, a triethylsilyl ester is formed which