Merck
377023
Sigma-Aldrich
2-Iodopropane-d7
98 atom % D, contains copper as stabilizer
Synonim(y):
Isopropyl-d7 iodide
About This Item
Wzór liniowy:
(CD3)2CDI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
zawiera
copper as stabilizer
metody
NMR: suitable
zanieczyszczenia
≤0.5% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4925 (lit.)
bp
88-90 °C
gęstość
1.774 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+7
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(I)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
Klucz InChI
FMKOJHQHASLBPH-YYWVXINBSA-N
Opis ogólny
2-jodopropan-d7 to 2-jodopropan z wszystkimi atomami wodoru podstawionymi deuterem. Opisano jego syntezę z 2-propanolu-d8.
Zastosowanie
2-jodopropan-d7może być stosowany do przygotowania znakowanych deuterem pochodnych prenylodifosforanu i prenylcysteiny, i 1-(izopentylosulfonylo)benzen-d7.
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thangaiah Subramanian et al.
Journal of labelled compounds & radiopharmaceuticals, 56(8), 370-375 (2013-11-29)
A Wittig reaction employing Li(CD3)2CP(C6H5)3 was used to prepare d6-farnesol and d6-geranylgeraniol. Reductive amination of aniline-2,3,4,5,6-d5 was used to prepare the unnatural isoprenoid analogues d5-anilinogeraniol and d5-anilinofarnesol. All of these deuterated isoprenols were elaborated into their diphosphate and cysteine thioether
Maya Kamao et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 859(2), 192-200 (2007-10-19)
Sensitive quantification method for fat-soluble vitamins in human breast milk by liquid chromatography-tandem mass spectrometry was developed. Vitamins A, D and E were extracted from 10.0 mL of breast milk after saponifying by basic condition. Vitamin K derivatives were extracted
Chemistry of the 2, 5-didehydropyridine biradical: Computational, kinetic, and trapping studies toward drug design.
Hoffner J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 120(2), 376-385 (1998)