Merck
376892
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylanthraquinone
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
210-212 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
Cc1cc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2cc1C
InChI
1S/C16H12O2/c1-9-7-13-14(8-10(9)2)16(18)12-6-4-3-5-11(12)15(13)17/h3-8H,1-2H3
Klucz InChI
KIJPZYXCIHZVGP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,3-dimetyloantrachinon jest 2,3-dimetylo podstawionym antrachinonem i opisano jego syntezę. Oszacowano stałe szybkości transferu elektronów w reakcji anionów rodnikowych 2,3-dimetyloantrachinonu z bromkiem benzylu. Oceniono fotoreaktywność 2,3-dimetyloantrachinonu w celu zbadania jego przydatności jako fotoodczynnika do analizy ginsenozydów przy użyciu metody wykrywania fluorescencji fotoredukcyjnej (PRF).
Zastosowanie
2,3-dimetyloantrachinon może być stosowany jako odczynnik wyjściowy w regioselektywnej syntezie 6-amino-2,3-antracenedimetanolu.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Is samarium diiodide an inner-or outer-sphere electron donating agent?
Enem?rke RJ, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 4, 343-344 (1999)
Regioselective syntheses of 5-and 6-aminoanthracene-2, 3-dimethanol.
Sun S and Desper J.
Tetrahedron, 54(3), 411-422 (1998)
2, 3-Dimethylanthraquinone.
Allen CFH and Alan Bell.
Organic Syntheses, 37-37 (1942)
Photoreactivity of anthraquinones for the analysis of ginsenosides using photoreduction fluorescence detection-HPLC
Park MK, et al.
Archives of Pharmacal Research, 19(6), 562-565 (1996)