Poziom jakości
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C1(C)c2cc(c(O)cc2O)C([H])(C)c3cc(c(O)cc3O)C([H])(C)c4cc(c(O)cc4O)C([H])(C)c5cc1c(O)cc5O
InChI
1S/C32H32O8/c1-13-17-5-19(27(35)9-25(17)33)14(2)21-7-23(31(39)11-29(21)37)16(4)24-8-22(30(38)12-32(24)40)15(3)20-6-18(13)26(34)10-28(20)36/h5-16,33-40H,1-4H3
Klucz InChI
WGDNYTQTRISCMM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Synthesis of selective receptors for aqueous mercury(II) and complexation with copper(II) and silver(I)
- Synthesis of nonchemically amplified molecular resists used as a dissolution promotor
- Reactions with glycidyl Ph ether used for thermal curing of epoxy resin
- Mannich reactions
- Mediation of prenucleation and coalescence of cobalt nanoclusters
- Atom transfer radical polymerization for synthesis of a star polymer
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?