Key Documents
86142
4-Sulfocalix[4]arene sodium salt
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
25,26,27,28-Tetrahydroxycalix[4]arene-5,11,17,23-tetrasulfonic acid sodium salt, Calix[4]arene-4-sulfonic acid sodium salt
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (HPLC)
Postać
crystals
zanieczyszczenia
≤3% methanol
mp
≥300 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na].Oc1c2Cc3cc(cc(Cc4cc(cc(Cc5cc(cc(Cc1cc(c2)S(O)(=O)=O)c5O)S(O)(=O)=O)c4O)S(O)(=O)=O)c3O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C28H24O16S4.Na/c29-25-13-1-14-6-22(46(36,37)38)8-16(26(14)30)3-18-10-24(48(42,43)44)12-20(28(18)32)4-19-11-23(47(39,40)41)9-17(27(19)31)2-15(25)7-21(5-13)45(33,34)35;/h5-12,29-32H,1-4H2,(H,33,34,35)(H,36,37,38)(H,39,40,41)(H,42,43,44);/q;+1/p-1
Klucz InChI
GZPNIEYNWYONCE-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?