Kluczowe dokumenty
374598
Cetyltrimethylammonium hydrogensulfate
99%
Synonim(y):
CTAHSO4, Wodorosiarczan heksadecylotrimetyloamoniowy
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
mp
250-260 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OS([O-])(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.H2O4S/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;1-5(2,3)4/h5-19H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
UCRJJNVFJGKYQT-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Some of the applications include:
- Rhodium(I)-catalyzed asymmetric hydrogenation of (Z)-methyl-α-acetamidocinnamate.
- Asymmetric palladium-catalyzed alkylation of 1,3-diphenyl-2-propenyl acetate with dimethyl malonate.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?