374539
Dimethyl chloromalonate
94%
Synonim(y):
1,3-Dimethyl 2-chloropropanedioate, 2-Chloro-malonic acid dimethyl ester, Chloropropanedioic acid dimethyl ester, Dimethyl α-chloromalonate, Dimethyl 2-chloromalonate, Dimethyl 2-chloropropanedioate
About This Item
Polecane produkty
Próba
94%
Postać
liquid
zanieczyszczenia
4-5% dimethyl dichloromalonate
współczynnik refrakcji
n20/D 1.437 (lit.)
tw
105-106 °C/19 mmHg (lit.)
gęstość
1.305 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)C(Cl)C(=O)OC
InChI
1S/C5H7ClO4/c1-9-4(7)3(6)5(8)10-2/h3H,1-2H3
Klucz InChI
LNBQBURECUEBKZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter