Kluczowe dokumenty
371114
1-Deoxy-1-(octylamino)-D-glucitol
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H31NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.40
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D −15°, c = 1 in methanol
mp
121-124 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C14H31NO5/c1-2-3-4-5-6-7-8-15-9-11(17)13(19)14(20)12(18)10-16/h11-20H,2-10H2,1H3/t11-,12+,13+,14+/m0/s1
Klucz InChI
ZRRNJJURLBXWLL-REWJHTLYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?