Merck
90928
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-D-glucamine
≥98.0%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H19NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0%
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]/D −17.0±2.0°, c = 1% in H2O
mp
136-142 °C
rozpuszczalność
H2O: 0.1 g/mL, clear to almost clear, colorless to very faintly yellow
ciąg SMILES
CCNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c1-2-9-3-5(11)7(13)8(14)6(12)4-10/h5-14H,2-4H2,1H3/t5-,6+,7+,8+/m0/s1
Klucz InChI
IKXCHOUDIPZROZ-LXGUWJNJSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)