Kluczowe dokumenty
366471
Cyclopentanecarbonitrile
98%
Synonim(y):
Cyanocyclopentane, Cyclopentyl cyanide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.441 (lit.)
bp
67-68 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
gęstość
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
N#CC1CCCC1
InChI
1S/C6H9N/c7-5-6-3-1-2-4-6/h6H,1-4H2
Klucz InChI
SVPZJHKVRMRREG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?