Merck
365831
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride
99%
Synonim(y):
2-Nitro-α,α,α,5-tetrafluorotoluene
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(NO2)CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.46 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
23 °C (lit.)
gęstość
1.497 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(F)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F4NO2/c8-4-1-2-6(12(13)14)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H
Klucz InChI
WMQOSURXFLBTPC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluorek powstaje w wyniku nitrowania m-fluorobenzotrifluorku.
Zastosowanie
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluorek może być stosowany jako monomer w syntezie hiperrozgałęzionego poli(eteru arylowego).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Brown JH, et al.
Journal of the Chemical Society, S95-S99 (1949)
Fluorinated high-performance polymers: Poly (arylene ether) s and aromatic polyimides containing trifluoromethyl groups.
Dhara MG and Banerjee S.
Progress in Polymer Science, 35(8), 1022-1027 (2010)