Merck
346640
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
96%
Synonim(y):
3-Nitro-α,α,α,4-tetrafluorotoluene, 4,α,α,α-Tetrafluoro-3-nitrotoluene, FNBT
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(NO2)CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.10
Beilstein:
1880508
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.462 (lit.)
bp
92 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.494 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F4NO2/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)12(13)14/h1-3H
Klucz InChI
HLDFCCHSOZWKAA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluorek został użyty w technice derywatyzacji przedkolumnowej do HPLC z detekcją spektrofotometryczną UV/VIS poliamin. Może być stosowany jako odczynnik derywatyzujący do oznaczania HPLC poliamin (spermidyny, sperminy i prekursora diaminy - putrescyny). Został również wykorzystany w syntezie:
  • 2-nitro-4-trifluorometylofenylohydrazyna, odczynnik do derywatyzacji związków 1,2-diolowych i oksysteroidów
  • [3-(2-nitro-4-trifluorometylofenylo)aminofenylo]dihydroksyboran, odczynnik derywatyzacyjny dla związków 1,2-diolowych i oksy-steroidów
  • 1-(3-chlorofenylo)-5-trifluorometylo-3-hydrobenzimidazol-2-on
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
91.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
33 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C Molins-Legua et al.
The Analyst, 124(4), 477-482 (1999-12-22)
The derivatization of biogenic amines such as putrescine, cadaverine, spermidine and spermine with dansyl chloride in solid phase extraction cartridges is described. Different types of filling materials were tested in order to have the highest retention of the different analytes.
B.P. Spragg, A.D. Hutchings
Journal of Chromatography A, 258, 289-289 (1983)
Tatsuya Higashi et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 18(12), 1301-1307 (2002-12-28)
Derivatization of neutral steroids for increasing sensitivity in liquid chromatography/negative atmospheric pressure chemical ionization-mass spectrometry (APCI-MS) has been examined. Under APCI conditions, gas-phase electrons are provided by the corona discharge and captured by electron-affinitive compounds. In negative APCI-MS, therefore, ultrahigh
Emanuela Caci et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 285(1), L180-L188 (2003-03-26)
Activators of the CFTR Cl- channel may be useful for therapy of cystic fibrosis. Short-circuit current (Isc) measurements were done on human bronchial epithelial cells to characterize the best flavone and benzimidazolone CFTR activators identified by lead-based combinatorial synthesis and