Merck
155861
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-nitroaniline
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(NO2)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.11
Beilstein:
2210199
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
94-96 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
nitro
ciąg SMILES
Nc1ccc(F)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5FN2O2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9(10)11/h1-3H,8H2
Klucz InChI
LLIOADBCFIXIEU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Fluoro-3-nitroaniline was used in the preparation of commercial hair dyes.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S J Barbee et al.
Toxicology and applied pharmacology, 72(3), 400-405 (1984-03-15)
4-Fluoro-3-nitroaniline (4-F-3-NA), an intermediate used in the production of commercial hair dyes, was administered daily for 90 days via po intubation to Charles River CD rats at doses of 40, 120, or 360 mg/kg to determine its subchronic toxicology. All
S Chen et al.
Journal of neurochemistry, 45(3), 940-945 (1985-09-01)
We had previously shown that 4-fluoro-3-nitrophenyl azide (FNPA) is a competitive inhibitor of both types of monoamine oxidase (MAO) in the dark, but it is a preferential photoaffinity label for only the type B MAO (MAO-B). Recently we synthesized a