Merck
364428
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Citronellic acid
98%
Synonim(y):
(S)-(−)-3,7-Dimethyl-6-octenoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]25/D −8°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453 (lit.)
bp
115-120 °C/0.4 mmHg (lit.)
gęstość
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
C[C@@H](CC\C=C(/C)C)CC(O)=O
InChI
1S/C10H18O2/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10(11)12/h5,9H,4,6-7H2,1-3H3,(H,11,12)/t9-/m0/s1
Klucz InChI
GJWSUKYXUMVMGX-VIFPVBQESA-N
Zastosowanie
Kwas(S)-(-)-cytronelowy może być stosowany w syntezie trójpodstawionych podstruktur piperydynowych typu weratraminy i jerviny, które mogą być budulcem do opracowywania analogów cyklopaminy.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Philipp Heretsch et al.
Organic letters, 11(23), 5410-5412 (2009-11-04)
All four diastereomers of the trisubstituted piperidine-alkaloids of the veratramine and jervine type were synthesized with complete stereocontrol starting from enantiopure citronellic acids. The flexible, high-yielding, and scalable route described here will facilitate convergent syntheses and give access to analogues