Merck
361127
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-nitrophenol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(NO2)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.55
Beilstein:
2094546
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
125-128 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
nitro
ciąg SMILES
Oc1ccc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4ClNO3/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8(10)11/h1-3,9H
Klucz InChI
JUIKCULGDIZNDI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-chloro-3-nitrofenol jest chloronitrofenolem, szeroko stosowanym jako ważny budulec do syntezy barwników, leków, materiałów wybuchowych i pestycydów. Opisano degradację 4-chloro-3-nitrofenolu przez Pseudomonas sp. JHN.
Zastosowanie
4-Chloro-3-nitrofenol może być stosowany jako jedyny dodatek węgla i energii dla Pseudomonas sp. JHN.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pankaj Kumar Arora et al.
Scientific reports, 4, 4475-4475 (2014-03-29)
A 4-chloro-3-nitrophenol (4C3NP)-mineralizing bacterium, Pseudomonas sp. JHN was isolated from a waste water sample collected from a chemically-contaminated area, India by an enrichment method. Pseudomonas sp. JHN utilized 4C3NP as a sole carbon and energy source and degraded it with
Janmejay Pandey et al.
Applied microbiology and biotechnology, 92(3), 597-607 (2011-06-01)
Burkholderia sp. strain SJ98 (DSM 23195) was previously isolated and characterized for degradation and co-metabolic transformation of a number nitroaromatic compounds. In the present study, we evaluated its metabolic activity on chlorinated nitroaromatic compounds (CNACs). Results obtained during this study
Surendra Vikram et al.
PloS one, 8(12), e84766-e84766 (2014-01-01)
Biodegradation of para-Nitrophenol (PNP) proceeds via two distinct pathways, having 1,2,3-benzenetriol (BT) and hydroquinone (HQ) as their respective terminal aromatic intermediates. Genes involved in these pathways have already been studied in different PNP degrading bacteria. Burkholderia sp. strain SJ98 degrades