Merck
359181
Sigma-Aldrich
Tetraethyl methylenediphosphonate
97%
Synonim(y):
Bis(diethoxyphosphinyl)methane, Methylenediphosphonic acid tetraethylester, NSC 133889
About This Item
Wzór liniowy:
CH2[P(O)(OCH2CH3)2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.21
Beilstein:
1813241
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
współczynnik refrakcji
n20/D 1.442 (lit.)
bp
171-174 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphonate
ciąg SMILES
CCOP(=O)(CP(=O)(OCC)OCC)OCC
InChI
1S/C9H22O6P2/c1-5-12-16(10,13-6-2)9-17(11,14-7-3)15-8-4/h5-9H2,1-4H3
Klucz InChI
STJWVOQLJPNAQL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for synthesis of:
  • Dual substrate-site inhibitors of 3-deoxy-D-arabino-heptulosonate 7-phosphate synthase
  • Unnatural alpha-amino acid derivatives containing gem-biphosphonates
  • Biphenyl sulfonylamino Me bisphosphonic acids as inhibitors of matrix metalloproteinases and bone resorption
  • Lycopene via Wittig-Horner reaction
  • Alkylaminoethylbisphosphinic acids to target farnesyl diphosphate synthase
  • Aromatic bisphosphonates for use as inhibitors of geranylgeranyl diphosphate synthase
Precursor for synthesis of dendritic polyglycerol anions used toward L-selectin inhibition
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)