Merck
347779
Sigma-Aldrich
Isoamyltriphenylphosphonium bromide
98%
Synonim(y):
(3-Methylbutyl)triphenylphosphonium bromide
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH2P(C6H5)3Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
413.33
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
157-159 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
[Br-].CC(C)CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C23H26P.BrH/c1-20(2)18-19-24(21-12-6-3-7-13-21,22-14-8-4-9-15-22)23-16-10-5-11-17-23;/h3-17,20H,18-19H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
GZLGTVRDLCJQTO-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Reactant for:
  • Preparation of 9,11-secosterol analogs as antitumor agents
  • Synthesis of antiepileptic, ceramide I, and its triacetyl derivatives via olefin cross metathesis
  • Preparation of meso-epoxides via substitution of alkyl bromides with triphenylphosphine followed by Wittig olefination and epoxidation
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)