Merck
343846
Sigma-Aldrich
Boric acid-d3
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
D3BO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
64.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Postać
solid
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]OB(O[2H])O[2H]
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H/i2D,3D,4D
Klucz InChI
KGBXLFKZBHKPEV-NRUYWUNFSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)