Merck
339873
Sigma-Aldrich
Diiodosilane
greener alternative
contains copper as stabilizer
About This Item
Wzór liniowy:
SiH2I2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
zawiera
copper as stabilizer
wynik ekologicznej alternatywy
old score: 3
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Atom Economy
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
56-60 °C/25 mmHg (lit.)
gęstość
2.834 g/mL at 25 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
I[Si]([H])([H])I
InChI
1S/H2I2Si/c1-3-2/h3H2
Klucz InChI
AIHCVGFMFDEUMO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych alternatywnych produktów, które są zgodne z jedną z czterech kategorii bardziej ekologicznych alternatyw. Ten produkt należy do kategorii produktów przeprojektowanych, wykazując kluczowe ulepszenia w zakresie zasad zielonej chemii "Zapobieganie powstawaniu odpadów", "Bezpieczniejsze rozpuszczalniki i środki pomocnicze" oraz "Gospodarka atomowa". Kliknij tutaj, aby wyświetlić jego kartę wyników DOZN.
Zastosowanie
Reagent involved in reductive iodination for synthesis of [18F]FDOPA
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
38 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)