Kluczowe dokumenty
320595
Butadiene sulfone-2,2,5,5-d4
98 atom % D
Synonim(y):
2,2,5,5-tetradeutero-3-sulfolen
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4D4H2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
67-68 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]C1([2H])C=CC([2H])([2H])S1(=O)=O
InChI
1S/C4H6O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-2H,3-4H2/i3D2,4D2
Klucz InChI
MBDNRNMVTZADMQ-KHORGVISSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Convenient source of butadiene-1,1,4,4-d4.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1005-1005 (1987)