Merck
305731
Sigma-Aldrich
N-(2-Nitrophenylthio)saccharin
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H8N2O5S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
202 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1SN2C(=O)c3ccccc3S2(=O)=O
InChI
1S/C13H8N2O5S2/c16-13-9-5-1-4-8-12(9)22(19,20)15(13)21-11-7-3-2-6-10(11)14(17)18/h1-8H
Klucz InChI
XTEABMFZLAEEKX-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)