Merck
303895
Sigma-Aldrich
4-Chromanol
≥99%
Synonim(y):
3,4-Dihydro-2H-1-benzopyran-4-ol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99%
Postać
solid
mp
42-44 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
OC1CCOc2ccccc12
InChI
1S/C9H10O2/c10-8-5-6-11-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-4,8,10H,5-6H2
Klucz InChI
MGSHXMOLUWTMGP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Chromanol was used in preparation of 4-α-L-rhamnopyranosyloxychromanol, glycosyl flavonoid, by glycosylation.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaoliang Yang et al.
Organic & biomolecular chemistry, 4(12), 2483-2491 (2006-06-10)
Astilbin, a flavonoid isolated from different plants, shows diverse biological activities. This paper reports the synthesis and immunosuppressive activity of seven analogues of astilbin, which may shed light on the structure-activity relationship of the compounds. The following glycosyl flavonoids, 6-alpha-L-rhamnopyranosyloxyflavanone