Kluczowe dokumenty
303356
Methyl 12-oxooctadecanoate
98%
Synonim(y):
Methyl 12-ketostearate, Methyl 12-oxostearate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
bp
178-180 °C/0.8 mmHg (lit.)
mp
46-48 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ketone
ciąg SMILES
CCCCCCC(=O)CCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O3/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h3-17H2,1-2H3
Klucz InChI
XVSPEBNRFAFNAV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
303356-1G | |
303356-100MG | 4061838558213 |
303356-500MG | 4061834661450 |