Merck
302392
Sigma-Aldrich
Methyl 3-bromo-2-(bromomethyl)propionate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(BrCH2)2CHCO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.92
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.508 (lit.)
tw
60-62 °C/0.4 mmHg (lit.)
gęstość
1.82 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ester
ciąg SMILES
COC(=O)C(CBr)CBr
InChI
1S/C5H8Br2O2/c1-9-5(8)4(2-6)3-7/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
USXVPPOARMSYGY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Methyl 3-bromo-2-(bromomethyl)propionate was used in synthesis of sultams and (S)-1-benzyl-3-hydroxypyrrolidine.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alan Rolfe et al.
Organic & biomolecular chemistry, 8(9), 2198-2203 (2010-04-20)
The synthesis of small organic molecules as probes for discovering new therapeutic agents has been an important aspect of chemical-biology. Herein we report a reagent-based, diversity-oriented synthetic (DOS) strategy to probe chemical and biological space via a "Click, Click, Cyclize"