Merck
299391
Sigma-Aldrich
Tetrairidium dodecacarbonyl
98%
Synonim(y):
Iridium carbonyl
About This Item
Wzór liniowy:
Ir4(CO)12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1104.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: iridium
mp
195 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
THF: slightly soluble(lit.)
toluene: slightly soluble(lit.)
ciąg SMILES
[Ir].[Ir].[Ir].[Ir].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/12CO.4Ir/c12*1-2;;;;
Klucz InChI
XWDKRVSSHIJNJP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Nanocząstki plazmoniczne mają unikalne właściwości optyczne, które można dostosować do różnych zastosowań w przemyśle biotechnologicznym1-8 i elektronicznym9-16.