Merck
298328
Sigma-Aldrich
Lithium chloride hydrate
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Chlorek litu jednowodny, Hydrat soli litowej kwasu solnego
About This Item
Wzór liniowy:
LiCl · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
42.39 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
crystalline
zanieczyszczenia
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
ciąg SMILES
[Li+].[Cl-].[H]O[H]
InChI
1S/ClH.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
Klucz InChI
VXJIMUZIBHBWBV-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Boon-Hong Wee et al.
Nanoscale, 7(42), 17805-17811 (2015-10-13)
This article describes the effect of the lateral size of graphene oxide (GO) on the humidity sensing properties of a GO-based sensor. The GO size effect on the humidity sensing performance was evaluated on gold electrodes drop-coated with either an
Produkty
Research and development of solid-state lithium fast-ion conductors is crucial because they can be potentially used as solid electrolytes in all-solid-state batteries, which may solve the safety and energy-density related issues of conventional lithium-ion batteries that use liquid (farmable organic) electrolytes.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
298328-100G4061833596340
298328-25G4061826657188