Merck
479330
Sigma-Aldrich
Lithium chloride/potassium chloride eutectic
AnhydroBeads, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Lithium potassium chloride
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba:
99.99% trace metals basis
linia produktu
AnhydroBeads
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
skład
LiCl, 44 wt. %
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
357 °C (lit.)
gęstość
2.02 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Li+].[Cl-].[Cl-].[K+]
InChI
1S/2ClH.K.Li/h2*1H;;/q;;2*+1/p-2
Klucz InChI
HCQWRNRRURULEY-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Lithium chloride/potassium chloride eutectic(LKE) can serve as a medium for chemical and electrochemical processing. It has potential application in the field of molten salt batteries, metal refining, pyrochemical nuclear fuel processing and electric power cells.
Zastosowanie
LKE can be used to prepare:
  • Microporous separator pellets for primary Li thermal batteries.
  • Electrolytic bath for the separation of actinides from lanthanides on aluminum electrode.
  • Electrolyte for the reduction and electrorefining of Uranium.
Informacje prawne
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Guidotti, R. Reinhardt, F.W.
Proc. 37th Power Sources Conf., 251-251 (1996)