Merck
29590
Sigma-Aldrich
(1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)-iridium(I) hexafluorophosphate
≥99.0% (C)
Synonim(y):
[Ir(cod)(PCy3)(py)]PF6, (1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)-Ir(I) PF6, Crabtree’s catalyst, Iridium(I) hexafluorophosphate (1,5-Cyclooctadiene)-(pyridine)-(tricyclohexylphosphine) complex, [Ir(cod)(PCy3)(py)]PF6
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H50F6IrNP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
804.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥99.0% (C)
przydatność reakcji
core: iridium
reagent type: catalyst
mp
175 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Ir+].c1ccncc1.F[P-](F)(F)(F)(F)F.C2CC=CCCC=C2.C3CCC(CC3)P(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C18H33P.C8H12.C5H5N.F6P.Ir/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-4-6-8-7-5-3-1;1-2-4-6-5-3-1;1-7(2,3,4,5)6;/h16-18H,1-15H2;1-2,7-8H,3-6H2;1-5H;;/q;;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;;
Klucz InChI
UJXHUUQZACSUOG-KJWGIZLLSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Inne uwagi
Catalyst for the homogeneous hydrogenation of olefins
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J.M. Brown
Angewandte Chemie (International Edition in English), 99, 169-169 (1987)
R.H. Crabtree et al.
Journal of the American Chemical Society, 104, 6994-6994 (1982)
Barry M Trost et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(13), 4763-4776 (2005-03-31)
A wide variety of diynols containing tertiary, secondary, and primary propargylic alcohols undergo a cycloisomerization reaction to form dienones and dienals in the presence of a catalytic amount of [CpRu(CH(3)CN)(3)]PF(6). The formation of five- and six-membered rings is possible using
Krel, M.; Lallemand, J.-Y.; Guillou, C.
Synlett, 2043-2043 (2005)
Stereoselective synthesis of Boc-protected cis and trans-4-trifluoromethylprolines by asymmetric hydrogenation reactions.
Juan R Del Valle et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 41(9), 1600-1602 (2002-05-03)