Kluczowe dokumenty
295426
Hydrogen chloride
≥99%, ReagentPlus®
Synonim(y):
Chlorohydric acid, Hydrochloric acid, Muriatic acid
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Hydrogen chloride, ReagentPlus®, ≥99%
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
gęstość pary
1.3 (vs air)
1.3 (vs air)
ciśnienie pary
613 psi ( 21.1 °C)
613 psi ( 21.1 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
Formularz
gas
bp
-85 °C ((lit.))
−85 °C (lit.)
mp
-114 °C ((lit.))
−114 °C (lit.)
gęstość
1.2 g/mL at 25 °C ((lit.))
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl
InChI
[1S/ClH/h1H]
1S/ClH/h1H
Klucz InChI
[VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N]
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a catalyst in the synthesis of β-amino ketone in presence of H2O-SDS system by Mannich reaction.
- In the synthesis of polymer-layered silicate nanocomposites.
Opakowanie
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Inne uwagi
Informacje prawne
króciec do węża
najczęściej kupowane z tym produktem
polecane
regulator
zawór kontrolny
zawór wylotowy
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
295426-227G | 4061835554973 |
295426-230G | |
295426-230G-EU | 4061833546185 |
295426-PZ | 4061823972185 |