Merck
295280
Sigma-Aldrich
Dimethylamine
anhydrous, ≥99%
Synonim(y):
N,N-Dimethylamine
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
45.08
Beilstein:
605257
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości:
anhydrous
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
gęstość pary
1.55 (15 °C, vs air)
ciśnienie pary
1277 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
Formularz
gas
liquid
temp. samozapłonu
753 °F
granice wybuchowości
14.4 %
bp
7 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
gęstość
0.68 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
Klucz InChI
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Dimethylamine can be used:
  • In the preparation of 1-organyl-1-(trimethylsiloxy)-2-(dimethylamino)ethenes starting from α-bromo ketones.
  • In one of the key synthetic steps for the preparation of 1-methoxycarbonylpyrrolizin-3-one and its associated compounds.
  • Ni-catalyzed cross-electrophile coupling of Katritzky pyridinium salts with bromoalkanes through C-N bond activation.
  • To synthesize tertiary amides which on reaction with Petasis reagent followed by bromination forms bromomethyl ketones.
Opakowanie
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 316 stainless steel needle valve with a male 1/4" NPTF outlet thread installed . Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove the galvanized steel hex cap that seals the outlet valve.
Compatible with the following:
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
króciec do węża
Numer produktu
Opis
Cennik
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
regulator
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
19.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-6.7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ni-catalyzed deaminative cross-electrophile coupling of Katritzky salts with halides via C-N bond activation
Ni S, et al.
Science advances, 5(6), 9516-9516 (2019)
Bromination of Enamines from Tertiary Amides Using the Petasis Reagent: A Convenient One-Pot Regioselective Route to Bromomethyl Ketones
Kobeissi M, et al.
Synthetic Communications, 43(21), 2955-2965 (2013)
Synthesis of 1-organyl-1-(trimethylsiloxy)-2-(dimethylamino) ethenes and new hypervalent silicon compounds based thereon
Gostevskii BA, et al.
Russ. J. Org. Chem., 52(10), 1385-1389 (2016)
1-Methoxycarbonylpyrrolizin-3-one and related compounds
Despinoy XLM and McNab H
Organic & Biomolecular Chemistry, 7(10), 2187-2194 (2009)
L Lee et al.
Cancer research, 41(10), 3992-3994 (1981-10-01)
Using a method for nitrosamine analysis that gives high recovery values and that is free from artifactual synthesis of nitrosamines, we have shown that human feces do not contain volatile nitrosamines (detection limit, 0.1 to 0.5 microgram/kg). We also showed