Merck
295175
Sigma-Aldrich
Chlorotrifluoromethane
≥99%
Synonim(y):
CFC-13
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CClF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.46
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99%
ciąg SMILES
FC(F)(F)Cl
InChI
1S/CClF3/c2-1(3,4)5
Klucz InChI
AFYPFACVUDMOHA-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Packaged in lecture bottle
Polecane produkty
Brass control valve Z146943 or either of brass regulators Z146706 and Z146714 is recommended.
Piktogramy
Gas cylinderExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)