Merck
294594
Sigma-Aldrich
Mercury
electronic grade, 99.9999% trace metals basis
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Hg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.59
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
electronic grade
gęstość pary
7 (vs air)
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 126 °C)
Próba
99.9999% trace metals basis
Formularz
liquid
rezystywność
95.8 μΩ-cm, 20°C
bp
356.6 °C (lit.)
mp
−38.87 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Hg]
InChI
1S/Hg
Klucz InChI
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Ekim Seven et al.
Journal of hypertension, 32(7), 1488-1494 (2014-05-09)
The adipocytokines, leptin, adiponectin, and interleukin-6, which stimulate liver C-reactive protein (CRP) production, are regarded as potential candidate intermediates between adipose tissue and overweight-induced hypertension. We examined the associations between leptin, adiponectin, and CRP levels with both prevalent and 5-year
Alexandre J Poulain et al.
The ISME journal, 9(12), 2541-2550 (2015-06-10)
Mercury (Hg) is an anthropogenic pollutant that is toxic to wildlife and humans, but the response of remote ecosystems to globally distributed Hg is elusive. Here, we use DNA extracted from a dated sediment core to infer the response of
James P K Rooney
Toxicology, 234(3), 145-156 (2007-04-06)
Mercury has been a known as a toxic substance for centuries. Whilst the clinical features of acute mercury poisoning have been well described, chronic low dose exposure to mercury remains poorly characterised and its potential role in various chronic disease
Okechukwu S Ogah et al.
JACC. Heart failure, 2(3), 250-259 (2014-06-24)
The aim of this study was to determine the contemporary profile, clinical characteristics, and intrahospital outcomes of acute heart failure (AHF) in an African urban community. There are limited data on the current burden and characteristics of AHF in Nigerian
Sabrina Llop et al.
PloS one, 9(5), e97172-e97172 (2014-05-17)
The genetic background may influence methylmercury (MeHg) metabolism and neurotoxicity. ATP binding cassette (ABC) transporters actively transport various xenobiotics across biological membranes. To investigate the role of ABC polymorphisms as modifiers of prenatal exposure to MeHg. The study population consisted