Merck
294381
Sigma-Aldrich
N,N′-(1,2-Dihydroxyethylene)bisacrylamide
97%
Synonim(y):
N,N′-Bisacryloyl-1,2-dihydroxy-1,2-ethylenediamine, DHEBA
About This Item
Wzór liniowy:
[H2C=CHCONHCH(OH)-]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.19
Beilstein:
1941875
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
156 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OC(NC(=O)C=C)C(O)NC(=O)C=C
InChI
1S/C8H12N2O4/c1-3-5(11)9-7(13)8(14)10-6(12)4-2/h3-4,7-8,13-14H,1-2H2,(H,9,11)(H,10,12)
Klucz InChI
ZMLXKXHICXTSDM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N,N′-(1,2-dihydroksyetyleno)bisakrylamid, powszechnie określany jako DHEBA lub bis-akrylamid. Jest on stosowany jako środek sieciujący w różnych zastosowaniach biomedycznych. Jego struktura obejmuje dwie grupy akrylamidowe połączone mostkiem dihydroksyetylenowym, co zwiększa jego reaktywność i zdolność do tworzenia hydrożeli. W dziedzinie biomedycyny DHEBA jest przede wszystkim wykorzystywany w syntezie hydrożeli, które mogą być stosowane w systemach dostarczania leków, rusztowaniach inżynierii tkankowej i biosensorach. Hydrofilowy charakter związku pozwala na tworzenie hydrożeli, które mogą zatrzymywać wodę i cząsteczki biologiczne, dzięki czemu nadają się do zastosowań wymagających biokompatybilności i bioaktywności.
Zastosowanie
N,N′-(1,2-dihydroksyetyleno)bisakrylamid może być stosowany jako:
  • środek sieciujący w syntezie mikrocząstek hydrożelowych o porowatej strukturze hydrożelu. Porowatość ta jest niezbędna do zwiększenia dostępności biomolekuł i transportu masy, które są krytyczne dla działania aplikacji biosensorycznych.
  • Środek sieciujący w przygotowaniu polimerów wdrukowanych molekularnie, które mogą selektywnie wiązać się z utlenioną lipoproteiną o niskiej gęstości (oxLDL). Sieciowanie zwiększa stabilność mechaniczną i integralność strukturalną matrycy polimerowej.
  • Środek sieciujący w przygotowaniu hydrożeli lub matryc polimerowych, które wspierają zastosowania obrazowania biologicznego.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Gisela Giorgi et al.
Experimental physiology, 100(10), 1199-1216 (2015-06-06)
What is the central question of this study? The aim was to explore the role and hitherto unclear mechanisms of action of iron proteins in protecting the lung against the harmful effects of iron accumulation and the ability of pulmonary
Suticha Chunta et al.
Analytica chimica acta, 1116, 27-35 (2020-05-12)
Oxidized-low-density lipoprotein (oxLDL) is well-recognized as an actual patho-atherogenic lipoprotein: elevated serum concentration of oxLDL increases the risk for developing atherosclerosis, leading to coronary artery disease (CAD). Herein, we report an approach for sensing oxLDL directly in serum with molecularly
Krongkaew Navakul et al.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 13(2), 549-557 (2016-08-26)
Dengue fever is a major disease that kills many people in the developing world every year. During early infection, a patient displays a high temperature without other signs. After this stage, and without proper treatment, serious damage to internal organs
Martin Zeilinger et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 19(10) (2019-05-28)
Food standards and quality control are important means to ensure public health. In the last decade, melamine has become a rather notorious example of food adulteration: Spiking products with low-cost melamine in order to feign high amino acid content exploits
Suticha Chunta et al.
Talanta, 221, 121549-121549 (2020-10-21)
Very-low-density lipoprotein (VLDL) contributes to the buildup of atherosclerotic plaque in the arteries and can lead to coronary heart disease. In clinical laboratory testing, the cholesterol content of VLDL (VLDL-C) cannot be assessed directly by the enzymatic colorimetric assay as