Kluczowe dokumenty
290831
Bis(2-ethylhexyl) sebacate
technical grade, 90%
Synonim(y):
Di(2-ethylhexyl) sebacate, Sebacic acid di(2-ethylhexyl) ester, ‘Dioctyl’ sebacate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.450 (lit.)
bp
212 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C26H50O4/c1-5-9-17-23(7-3)21-29-25(27)19-15-13-11-12-14-16-20-26(28)30-22-24(8-4)18-10-6-2/h23-24H,5-22H2,1-4H3
Klucz InChI
VJHINFRRDQUWOJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
awg
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
290831-1L | 4061826303917 |
290831-25ML | 4061837812132 |
290831-3L | 4061837812149 |