Merck
288012
Sigma-Aldrich
Dimethyltin dichloride
97%
Synonim(y):
Dichlorodimethylstannane, Dichlorodimethyltin
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2SnCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.69
Beilstein:
4123349
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
101-106 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Sn](C)(Cl)Cl
InChI
1S/2CH3.2ClH.Sn/h2*1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
PKKGKUDPKRTKLJ-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Organy docelowe
Immune system,Nervous system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Flaviana T Vieira et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(3), 883-889 (2009-12-05)
The reaction of 1,3-cyclohexadione with 2-aminobenzoic acid has produced the 2-(3-oxocyclohex-1-enyl)benzoic acid (HOBz). Subsequent reactions of the ligand with organotin chlorides led to [Me(2)Sn(OBz)O](2) (1), [Bu(2)Sn(OBz)O](2) (2), [Ph(2)Sn(OBz)O](2) (3), [Me(3)Sn(OBz)] (4), [Bu(3)Sn(OBz)] (5) and [Ph(3)Sn(OBz)] (6). All complexes have been
Chaoqun Yan et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 71, 119-127 (2015-05-12)
Two novel diorganotin (IV) complexes, based on 4-nitro-N-phthaloyl-glycine (HL), namely {4-NO2C6H3(CO)2NCH2COO}2Sn(n-Bu)2 (1) and {4-NO2C6H3(CO)2NCH2COO}2SnMe2 (2), were synthesized and characterized by elemental analysis, FT-IR, (1)H- and (13)C-NMR spectroscopic techniques. In vitro antitumor activities of both complexes were evaluated by the 3-(4,5-dimethylthiazoly-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium