Key Documents
282219
Benz[g]isoquinoline-5,10-dione
99%
Synonim(y):
2-Aza-9,10-anthraquinone
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
mp
178-180 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
O=C1c2ccccc2C(=O)c3cnccc13
InChI
1S/C13H7NO2/c15-12-8-3-1-2-4-9(8)13(16)11-7-14-6-5-10(11)12/h1-7H
Klucz InChI
ZLLVUAAESHIVAZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)