Merck
277029
Sigma-Aldrich
2-Chloro-2-methylbutane
98%
Synonim(y):
2-Methyl-2-chlorobutane, tert-Amyl chloride, tert-Pentyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5C(CH3)2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.59
Beilstein:
1696930
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.405 (lit.)
bp
85-86 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
gęstość
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
chloro
ciąg SMILES
CCC(C)(C)Cl
InChI
1S/C5H11Cl/c1-4-5(2,3)6/h4H2,1-3H3
Klucz InChI
CRNIHJHMEQZAAS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The influence of carbon-carbon multiple bonds on the solvolyses of 2-chloro-2-methylbutane has been critically evaluated through the extended Grunwald-Winstein equation. The rate constant for the SN 1 hydrolysis of 2-chloro-2-methylbutane has been measured near the consolute point of the liquid mixture of isobutyric acid and water.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
14.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-10 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Marina C Reis et al.
International journal of molecular sciences, 9(9), 1704-1716 (2009-03-28)
The influence of carbon-carbon multiple bonds on the solvolyses of 3-chloro-3-methylbutyne (1), 2-chloro-2-phenylpropane (2), 2-bromo-2-methyl-1-phenylpropane (3), 4-chloro-4-methyl-2-pentyne (4) and 2-chloro-2-methylbutane (5) is critically evaluated through the extended Grunwald-Winstein equation. Substrates 1, 3 and 5 lead to correlations with unexpected negative
Effect of the consolute point of isobutyric acid+ water on the rate of an SN1 hydrolysis reaction.
Kim YW and Baird JK.
International Journal of Thermophysics, 22(5), 1449-1461 (2001)